Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity
Erzielen Sie schnelle und genaue Ergebnisse mit einem chromogenen Medium, das für das Screening klinischer Proben auf vorhandene häufige Erreger von Harnwegsinfektionen entwickelt wurde.
Marke:  Thermo Scientific™ PO5159A
32.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11914112
  • 39.05 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity eignet sich zur Isolierung, präsumtiven Identifizierung und quantitativen Bestimmung häufiger Erreger von Harnwegsinfektionen in einem Zeitraum von 16 bis 24 Stunden. Die Differenzierung der Organismen erfolgt über ein oder mehrere chromogene Substrate bzw. mithilfe von Tryptophan. Ein transparenter Hintergrund erleichtert die Auswertung durch einen deutlichen visuellen Kontrast im Vergleich zu sieben Farben für das Kolonienwachstum.
Die in der Brilliance UTI Clarity-Formulierung enthaltenen zwei chromogenen Substrate werden durch die von E. coli, Enterokokken und Coliformen gebildeten Enzyme ß-Galactosidase und ß-Glucosidase gespalten. Durch diese spezifischen Enzymreaktionen werden die Chromogene gespalten und es entsteht eine Reihe von diagnostischen Farben.
Die ß-Galactosidase-Aktivität von E. coli und S. saprophyticus ergibt rosa/rote Kolonien, während die ß-Glucosidase-Aktivität der Enterokokken blaue/türkisfarbene Kolonien erzeugt; die Aktivität beider Enzyme führt bei Coliformen zu dunkelblauen bis violetten Kolonien. Die Tryptophan-Deaminase-Aktivität erzeugt einen braunen Hof um die Kolonien der Erreger Proteus, Morganella und Providencia. Die meisten anderen Organismen erscheinen mit ihrer natürlichen Pigmentierung. 
Die Spezifität von Brilliance UTI Clarity minimiert die Notwendigkeit von Bestätigungsanalysen, und mit dem Indol-Schnelltest (DMAC) (MB1448A) ist die Bestätigung einer E.coli-Infektion noch am selben Tag möglich.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Elfenbeinfarben, transparent
90mm-Einzelplatte
Brilliance UTI Clarity
17 g ± 5 %
10/Pckg.
6°bis 12 °C
Deutschland
Agar
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Dokumentation
Brochures
Catalogs
Posters
Instructions
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6278475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6276296 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6278470 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6276291 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/06/2025 Catalog Number
Chargennummer6276286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/06/2025 Catalog Number
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity >