Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Brilliance™ Salmonella Agar-Basis
Die Thermo Scientific™ Oxoid™ Brilliance Salmonella Agar-Basis, ein chromogenes Medium, isoliert und identifiziert Salmonella spp. aus Lebensmittelproben.
Marke:  Thermo Scientific™ CM1092B
1328.87 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11934112
  • 1675.00 CHF / 500 Gramm
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Isolate and presumptively identify Salmonella species from food samples with chromogenic Thermo Scientific™ Brilliance™ Salmonella Agar Base (Dehydrated).
Eine Inhibigen Verbindung besteht aus zwei Komponenten, deren Bindung nur durch ein spezifisches Enzym gespaltet werden kann. Solange diese Bindung intakt ist, ist die Inhibitor-Verbindung nicht toxisch und kann daher in einem Medium existieren, ohne Mikroorganismen zu schädigen. Nach Aufnahme in die Zellen und bei Vorliegen der entsprechenden Enzyme wird die Bindung gespalten und die inhibitorische Komponente freigesetzt. Diese unterbindet die Zellwandsynthese und führt damit zum Tod des Organismus. Die Inhibitor-Komponente wird bei der Lyse wieder ins Medium abgegeben, kann aber von anderen Zellen nicht wieder aufgenommen werden, was zu gezielter Wachstumshemmung führt. Das Inhibigen im Brilliance Salmonella Agar zielt ab auf Escherichia coli. Novobiocin und Cefsulodin werden dem Medium als gefriergetrocknetes Supplement (SR0194) hinzugefügt, um das Wachstum von Begleitflora zu hemmen, darunter Proteus spp. und Pseudomonas spp.
Die Differenzierung von Salmonella aus anderen Organismen, die auf Brilliance Salmonella Agar wachsen, wird zwei Chromogene im Nährboden erreicht, die ebenfalls auf spezifische Enzyme abzielen: Caprylat-Esterase und β-Glucosidase. Caprylat-Esterase ist ein Enzym, das in allen Salmonellen sowie einigen Spezies von Klebsiella, Enterobacter und Proteus vorkommt. Organismen mit Caprylat-Esterase spalten das Chromogen und setzen ein unlösliches violettes Chromophor frei. Während die Zelle wächst, wird Chromophor angesammelt, was zu einer violett angefärbten Kolonie führt. Einige Enterobacteriaceae, einschließlich Klebsiella und Enterobacter, nicht aber Salmonella, besitzen eine β-Glucosidase. Wenn diese Organismen wachsen, bilden Sie blaue oder dunkelblaue Kolonien, und zwar auch wenn Sie Esterase-positiv sind, womit sie leicht von den violetten Salmonella-Kolonien zu unterscheiden sind.
Salmonella-selektives Supplement, Artikel-Nr. SR0194E, ist ebenfalls erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Brilliance Salmonella Agar-Basis
Agar
Für 9,3 l Medium
Pulver
500 g
Salmonella
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6263455 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2025 Catalog NumberCM1092B
Chargennummer6263342 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2025 Catalog NumberCM1092B
Chargennummer6263343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2025 Catalog NumberCM1092B
Chargennummer6251399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2025 Catalog NumberCM1092B
Chargennummer6251398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2025 Catalog NumberCM1092B
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Brilliance™ Salmonella Agar-Basis > 500g