Learn More
Brij™ 35, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230.39 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 228345000
77.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 500 g
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10043100
  • 78.00 CHF / 500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Brij]TS 35
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464147 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog Number228345000,228340010,228340051,228342500
ChargennummerA0442642 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2024 Catalog Number228345000,228340010,228340051,228342500
ChargennummerA0455429 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number228345000,228340010,228340051,228342500
ChargennummerA0455430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number228345000,228340010,228340051,228342500
ChargennummerA0451051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number228345000,228340010,228340051,228342500
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brij™ 35, Thermo Scientific Chemicals > 500 g-Glasflasche