Learn More
Brij™ 35, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10124810
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststofftrommel
Plastikflasche aus HDPE
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-92-0
Summenformel C14H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 230.39
MDL-Nummer MFCD00043063
InChI-Schlüssel SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene(23)lauryl ether
IUPAC-Name 2-(Dodecyloxy)ethan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brij™ 35
Farbe Weiß
Säurezahl 5mg KOH/g max.
Physikalische Form Wachsartige Pellets
Siedepunkt >100.0°C
Schmelzpunkt 33.0°C to 40.0°C
Menge 250 g
Flammpunkt >149°C
Hydroxylzahl 40 to 60mg KOH/g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Strukturformel C12H25(OCH2CH2)23OH
Wasser 1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, propylene glycol, insoluble in mineral oil and vegetable oils
Formelmasse 1199.56
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Brij]TS 35