Learn More
Brij™ 35, 30 w/v-%-Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 9002-92-0 | C58H118O24
Marke: Thermo Scientific Acros 329580010
164.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Brij™ 35 | |
9002-92-0, 7732-18-5 | |
1.0300g/mL | |
Glasflasche | |
C58H118O24 | |
MFCD00080891 | |
15, 7675 | |
1199.56 |
Farblos | |
Geleeartige Substanz bei 25 °C | |
1 L | |
1.03 | |
C12H25(OCH2CH2)23OH | |
06,70 | |
Solubility in water: soluble. | |
29 to 31% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- Brij]TS 35, 30 w/v % solution in water
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468246 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 329580010,329581000,329580025 |
A0461808 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 329580010,329581000,329580025 |
A0461808 | Analysenzertifikat | 17/04/2024 | 329580010,329581000 |
A0444656 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 329580010,329581000,329580025 |
A0452578 | Analysenzertifikat | 10/05/2023 | 329580010,329581000 |