Learn More
Brema™ CB Series Water-Cooling Ice Makers
The Brema™ CB Series of ice makers produces compact and crystalline truncated cone shaped ice cubes with slightly crushed sides, making them suitable for all types of glasses.
6995.52 CHF
Spezifikation
Umgebungstemperatur (metrisch) 5 to 25°C
Zertifizierung/Konformität CE-ISO9001 regulations: 2000-CSV-IMQ-GS
Kühlungsart Water
Tiefe (metrisch) 69cm
Enthält Water-cooled condenser with anti-dust filter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12150162
Unterlagen ansehen
Brema™
GB902WX
20 kg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Purest water forms ice by being sprayed onto a horizontal evaporator while the mineral rich water returns to the internal tank and is subsequently removed at the end of the production cycle
  • Pure and crystalline cubes as a result
  • Tropical class +43°C
  • AISI 304 stainless steel Scotch brite finishing
  • Electromechanical operation
  • Excellent for the hotel, restaurant and bar industries
Spezifikation
Spezifikation
5 to 25°C
Water
Water-cooled condenser with anti-dust filter
Steel body, Stainless Steel feet
230V
CE-ISO9001 regulations: 2000-CSV-IMQ-GS
69cm
50Hz
1 to 5bar
36Months
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brema™ CB Series Water-Cooling Ice Makers