Learn More
Brema™ CB Series Water-Cooling Ice Makers
The Brema™ CB Series of ice makers produces compact and crystalline truncated cone shaped ice cubes with slightly crushed sides, making them suitable for all types of glasses.
Marke:  Brema™ GB902WX
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12150162
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Purest water forms ice by being sprayed onto a horizontal evaporator while the mineral rich water returns to the internal tank and is subsequently removed at the end of the production cycle
  • Pure and crystalline cubes as a result
  • Tropical class +43°C
  • AISI 304 stainless steel Scotch brite finishing
  • Electromechanical operation
  • Excellent for the hotel, restaurant and bar industries
Spezifikation
Spezifikation
5 to 25°C
Water
69cm
Water-cooled condenser with anti-dust filter
Steel body, Stainless Steel feet
1 to 5bar
230V
66cm
50Hz, 230V, 550w
36Months
CE-ISO9001 regulations: 2000-CSV-IMQ-GS
20 kg
Grain Ice Maker
50Hz
50cm
550w
6.3L/kg
90kg/24 hr.
59kg