Learn More
R&L Enterprises™ Korkbohrer
Zum effizienten Bohren sauberer Löcher in Kork. Die R&L Enterprises™ Korkbohrer haverfügen über ein Schneidrohr und einem speziell geformten Sicherheitgriff unter dem Flansch.
161.00 CHF - 274.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12863952
|
R&L Enterprises™
3401 |
Bereich: 4 bis 18 mm |
161.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12873952
|
R&L Enterprises™
3402 |
Bereich: 4 bis 25 mm |
274.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Zum effizienten Bohren sauberer Löcher in Kork.Die R&L Enterprises™ Korkbohrer haverfügen über ein Schneidrohr und einem speziell geformten Sicherheitgriff unter dem Flansch.
- Mit Stange zur Reinigung von Bohrlöchern
- Aus Messing gefertigt
- Die Größen sind in jedem Set von 1 an aufwärts fortlaufend nummeriert
Spezifikation
Korkbohrer | |
Messing |