Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultraschallbäder, MH Serie
Outfit your lab with an industry classic. Branson Ultrasonic Tabletop Cleaners offer rock-solid construction plus a hi-tech design and will provide you with years of reliable use.
984.00 CHF - 3570.00 CHF
Spezifikation
Material | Kunststoff |
---|---|
Zeitschaltuhr | 60 min |
Gewährleistung | 2 Jahre |
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13463609
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-137R |
M1800H-E | 1.9 L | 15 x 14 x 10 cm (6 x 5.5 x 4 in.) | 230/240 V |
984.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13403619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-237R |
M2800H-E | 2.8 L | 23 x 14 x 10 cm (9,5 x 5,5 x 4 in.) | 230/240 V |
1260.00 CHF
1 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13443619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-337R |
M3800H-E | 5.7 L | 29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in.) | 230/240 V |
1785.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13483619
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-537R |
M5800H-E | 9,5 l | 29 x 24 x 15 cm (11,5 x 9,5 x 6 in.) | 230/240 V |
2285.00 CHF
1 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13423629
|
Branson Ultrasonics™
CPX-952-837R |
M8800H-E | 20.8 l | 49,5 x 29 x 15 cm (19,5 x 11,5 x 6 in.) | 230/240 V |
3570.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Statten Sie Ihr Labor mit einem Branchenklassiker aus.Die Branson Ultraschallreiniger zur Tischaufstellung sind robust konstruiert und garantieren über viele Jahre einen zuverlässigen Betrieb.
- Bransonic MH Series cleaners are known for offering level of precision and reliability
- Sweep frequency eliminates standing waves and creates consistent cavitation throughout tank
- Have maximum heater temperature of 69°C (156.2°F) and built-in temperature sensor that prevents overheating and automatically shuts off heating and ultrasonics when temperature exceeds 70°C
- 40 kHz rugged industrial transducers
- Controls located above and behind cleaning tank in an easily accessible control tower panel, and raised above tank to avoid damage from cleaning solutions
- Constant activity/power tracking: Automatically maintains ultrasonic power by adjusting for changes
- in liquid level and temperature caused by light/heavy load
- Convenient built-in pour drains featured on 0.5- and 0.75 gal. models
- Tank drains with valves are incorporated on models 1.5-gallon and larger
- Plastic body, chemical-resistant
- Tank cover included
Spezifikation
Kunststoff | |
60 min | |
2 Jahre |