Learn More
BRAND™ Reagenzien-Reservoirs
Die Konstruktion aus robustem Polypropylen gewährleistet besondere Langlebigkeit. BrandTech™ BRAND™ Reagenzienreservoirs sind autoklavierbar und eignen sich für alle 8- und 12-Kanal-Pipettierer. Die nicht-sterile Ausführung wird mit Deckel geliefert.
27.80 CHF - 289.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
---|---|
Material | Polypropylen |
Typ | Reagenzienreservoir |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10327202
|
BRAND™
703409 |
Steril | Beutel |
289.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10347392
|
BRAND™
703411 |
Steril | Einzeln verpackt |
261.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10063970
|
BRAND™
703459 |
Unsteril | Packungen zu je 10 Stück |
27.80 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Solides Polypropylen
- Geeignet für alle 8- und 12-Kanal-Pipettierer
- Autoklavierbar
- Nicht steriles Modell mit Deckel
Spezifikation
60 ml | |
Polypropylen | |
Reagenzienreservoir | |
Autoklavierbar |