Learn More
BRAND™ Reagenzien-Reservoirs
Die Konstruktion aus robustem Polypropylen gewährleistet besondere Langlebigkeit. BrandTech™ BRAND™ Reagenzienreservoirs sind autoklavierbar und eignen sich für alle 8- und 12-Kanal-Pipettierer. Die nicht-sterile Ausführung wird mit Deckel geliefert.
Marke:  BRAND™ 703409
181.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10327202
  • 289.00 CHF / 200 Stück
Spotlight
Aktionscode 24157 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Solides Polypropylen
  • Geeignet für alle 8- und 12-Kanal-Pipettierer
  • Autoklavierbar
  • Nicht steriles Modell mit Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Transparent
Polypropylen
Reagenzienreservoir
Beutel
Autoklavierbar
Limited-use
60 ml
Steril
Zur Verwendung mit Mehrkanalpipetten.Ohne Deckel
200/Pk.
1
V-bottom
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000013031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2025 Catalog Number703409
Chargennummer0000011495 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number703409
Chargennummer0000011390 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2024 Catalog Number703409
Chargennummer0000010736 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number703409
Chargennummer0000007101 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog Number703409
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Reagenzien-Reservoirs > 40 Beutel, insgesamt 200 Reservoirs