Learn More
BRAND™ Ersatz-Akkupack für HandyStep™ elektronischer Mehrfachdispenser
Für den Einsatz mit HandyStep™ Elektronischen Mehrfachdispensern vorgesehen. HandyStep™ Zubehör für elektronische Mehrfachdispenser mit einfach austauschbarem Batteriesatz ermöglicht ein kontinuierliches Pipettieren.
Marke:  BRAND™ 705025
49.64 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10700433
  • 52.93 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Austauschbarer Nickel-Metallhydrid-Akku wird in 2.5 Stunden geladen (3.5 Stunden innerhalb des Geräts)
  • Der Akku kann für ein kontinuierliches Pipettieren einfach ausgetauscht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NiMH
Batteriesatz
Elektronischer Mehrfachdispenser HandyStep™ Batterie
Name des Produkts
BRAND™ Ersatz-Akkupack für HandyStep™ elektronischer Mehrfachdispenser > Ersatzakku (NiMH)