Learn More
BRAND™ Lithium-Ionen-Batterie
Die Brand™ Lithium-Ionen-Batterie ist ein Zubehörteil für die Verwendung mit HandyStep™ Touch und HandyStep™ Touch S.
Marke: BRAND™ 705225
38.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
63.03 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zubehör
- Für die Verwendung mit Elektronischen Mehrfachdispensern HandyStep™ Touch und Touch S
Spezifikation
Lithium-Ion | |
Schwarz/Weiß | |
HandyStep™ Touch / Touch S |
Esratz-Lithium-Ionen-Batterie | |
Batterie | |
1 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen