Learn More
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen und -Streifendeckel
Die Konstruktion aus Polypropylen verzichtet auf Schmierstoffe und chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren könnten. BrandTech™ PCR 8-Röhrchenstreifen sind RNase-, DNase- und DNA-frei und mit den meisten 24-, 32-, 96- und 384-Well-Thermoblöcken kompatibel. Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten dank einheitlicher und präziser Wärmeübertragung hervorragende Ergebnisse.
Marke:  BRAND™ 781322
114.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24367" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10375722
  • 121.00 CHF / 125 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen für exzellente, reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen und ohne Schmiermittel oder chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben verunreinigen könnten. Röhrchenstreifen sind mit oder ohne Kappen erhältlich und können separat bestellt werden.
  • Dünne, gleichmäßige Wände sorgen für einen gleichmäßigen, präzisen Wärmeübergang und damit für hervorragende Ergebnisse.
  • Autoklavierbar
  • RNase-, DNase- und DNA-frei.
  • Kompatibel mit den meisten 24-, 32-, 96- und 384-Well Thermoblöcken.
  • In praktischen Röhrchen/Kappensets erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Polypropylen
Ja
Nein
Röhrchenstreifen
0.2 ml
Ja
Autoklavierbar
Streifen
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen und -Streifendeckel > Röhrchenstreifen; Gelb