Learn More
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen und -Streifendeckel
Die Konstruktion aus Polypropylen verzichtet auf Schmierstoffe und chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren könnten. BrandTech™ PCR 8-Röhrchenstreifen sind RNase-, DNase- und DNA-frei und mit den meisten 24-, 32-, 96- und 384-Well-Thermoblöcken kompatibel. Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten dank einheitlicher und präziser Wärmeübertragung hervorragende Ergebnisse.
Marke: BRAND™ 781320
90.23 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen für exzellente, reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen und ohne Schmiermittel oder chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben verunreinigen könnten. Röhrchenstreifen sind mit oder ohne Kappen erhältlich und können separat bestellt werden.- Dünne, gleichmäßige Wände sorgen für einen gleichmäßigen, präzisen Wärmeübergang und damit für hervorragende Ergebnisse.
- Autoklavierbar
- RNase-, DNase- und DNA-frei.
- Kompatibel mit den meisten 24-, 32-, 96- und 384-Well Thermoblöcken.
- In praktischen Röhrchen/Kappensets erhältlich.
Spezifikation
Klar | |
Polypropylen | |
Ja | |
Nein | |
Röhrchenstreifen |
0.2 ml | |
Ja | |
Autoklavierbar | |
Streifen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013463 | Analysenzertifikat | 06/06/2025 | 781320 |
0000013297 | Analysenzertifikat | 16/05/2025 | 781320 |
0000012818 | Analysenzertifikat | 25/11/2024 | 781320 |
0000012313 | Analysenzertifikat | 14/10/2024 | 781320 |
0000011888 | Analysenzertifikat | 19/07/2024 | 781320 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30