Learn More
BRAND™ UV-Küvette, Einweg-Küvetten
Schützt vor Kratzern im optischen Pfad. BrandTech™ BRAND™ UV-Küvette, Einmalküvetten sind von 220 bis 900 nm transparent, müssen nicht gereinigt werden und verhindern Kreuzkontaminationen. Optimal für DNA/RNA- und Proteinanalysen. Kompatibel mit den meisten polaren organischen Lösungsmitteln, Säuren und Basen. Passt ohne Adapter auf die meisten Spektralphotometer.
Marke:  BRAND™ 759170
43.84 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10046731
  • 153.00 CHF / 100 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
BrandTech™ BRAND™ UV-Küvette, Einmalküvetten sind von 230 bis 900 nm transparent, müssen nicht gereinigt werden und verhindern Kreuzkontaminationen. Optimal für DNA-, RNA- und Proteinanalysen. Kompatibel mit den meisten polaren organischen Lösungsmitteln, Säuren und Basen.
Das fortschrittliche Küvettendesign weist zurückgesetzte Fenster zum Schutz vor Kratzern im Lichtpfad auf.
  • Für den Einmalgebrauch; keine Reinigung und kein Risiko einer Kreuzkontamination
  • Ideal für DNA-, RNA- und Proteinanalysen
  • Chemikalienbeständig; kann mit den meisten polaren organischen Lösungsmitteln, Säuren und Basen verwendet werden
  • Auch mit Aceton, Butanon, DMF und konzentrierter Salzsäure kompatibel
  • Gruppiert nach Herstellung des Formhohlraums, um die geringste Schwankung des Extinktionskoeffizienten zu gewährleisten
  • Ohne Adapter passend für die meisten Spektralphotometer
Ultramikrogröße
  • Erhältlich mit Fenstern in Höhe von 8.5 und 15 mm (Z-Dimension)
  • Kann mit kleinen Probenvolumen ab 70 μl verwendet werden
  • Kann mit Dichtungssteckverschluss (separat erhältlich) für die Probenlagerung ausgestattet werden
  • Einzeln verpackt erhältlich; DNA- und RNase-frei
Halbmikrogröße
  • Für Probenvolumen zwischen 1.5 und 3.0 ml
  • Einzeln verpackt erhältlich; DNA- und RNase-frei
Makrogröße
  • Fasst 2.5 bis 4.5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Küvette
2.5 bis 4.5 ml
100/Packung
230 bis 900 nm
Spektralphotometer und Photometer
DNA, RNA, Protein Analysis, Molecular Biology
Ja
Kunststoff
10 mm
35 mm
10 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000013089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog Number759170
Chargennummer0000013019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2025 Catalog Number759170
Chargennummer0000012745 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number759170
Chargennummer0000012255 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog Number759170
Chargennummer0000012180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog Number759170
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ UV-Küvette, Einweg-Küvetten > Makro; 100/Pk.