Learn More
BRAND™ PCR-Platten mit Standardprofil und halbhohem Stehrand
Die Konstruktion aus hochwertigen, reinen Kunststoffen verzichtet auf Schmierstoffe und chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren könnten. Für herausragende reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen.
231.00 CHF - 262.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Anzahl Wells | 96 |
DNase-frei | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15535980
![]() |
BRAND™
781375 |
Durchsichtig |
231.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15624007
![]() |
BRAND™
781376 |
Weiß |
262.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Frei von DNA, DNase, RNase und anderen PCR-Inhibitoren.
- Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten dank einheitlicher, präziser Wärmeübertragung hervorragende Ergebnisse.
- Standardplatten und Platten mit niedrigem Profil von BRAND sind mit den meisten wichtigen Thermocycler-Marken kompatibel, einschließlich Applied Biosystems™ 9800 Fast, 7900 HT und 7500 Fast, BIORAD™ CFX96 und Eppendorf™ Mastercycler™ Systemen.
- Weiße PCR-Platten sind einheitlich mit Titandioxid (TiO2) gefärbt und verfügen über glatte Oberflächen zur Optimierung der Reflexion des Fluoreszenzsignals.
Spezifikation
Standard | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
50 | |
Ja |
8 x 12 | |
96 | |
qPCR | |
Standard |