Learn More
BRAND™ MARKEPlatten™ Einsatzstreifen mit Einlassöffnungssystem
Erhältlich mit zwei Membranen, PC- oder PET-Membran
335.00 CHF - 445.00 CHF
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Sterilität | Steril |
Typ | Einsatzstreifen mit Einlassöffnungssystem |
Produktcode | Marke | Stützmembran | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stützmembran | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15650617
|
BRAND™
782821 |
PC-Membran | 1 μm |
404.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15387177
|
BRAND™
782861 |
PC-Membran | 8 μm |
404.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15660607
|
BRAND™
782801 |
PC-Membran | 0,4 μm |
404.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15610617
|
BRAND™
782811 |
PET | 0,4 μm |
404.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15387257
|
BRAND™
782871 |
PET | 8 μm |
404.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15650627
|
BRAND™
782841 |
PC-Membran | 3 μm |
404.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15650647
|
BRAND™
782901 |
PC-Membran | 0,4 μm |
445.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15670647
|
BRAND™
782911 |
PET | 0,4 μm | ||||||
Descripción
- Steril
- CellGrade™ plus Oberfläche
- Mit Einlasskanälen, die von der Eintauchkultur bis zur Lufthub-Kultur einen schnellen, konsistenten Medienwechsel ermöglichen
- Die Einlasskanäle ermöglichen ohne Beschädigung des Gewebemodells die Einstellung eines mittleren Füllstands
- Membranmaterial: PC- oder PET-Material für unterschiedliche optische Anforderungen und Zellsichtbarkeit
- Mehrere Membranporengrößen für verschiedene Anwendungen: 0.4 μM, 1.0 μm, 3.0μ m, 8.0μ m
- 12 Streifen/Packung mit je vier Wells
Anwendungen:
Automatisierte In-vitro-Präparation von menschlichem Gewebe
Especificaciones
Polystyrol | |
Steril | |
Einsatzstreifen mit Einlassöffnungssystem |