Learn More
BRAND™ MARKEPlatten™ Einsatzstreifen mit Einlassöffnungssystem
Erhältlich mit zwei Membranen, PC- oder PET-Membran
Marke:  BRAND™ 782801
258.92 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21928" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15660607
  • 423.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Steril
  • CellGrade™ plus Oberfläche
  • Mit Einlasskanälen, die von der Eintauchkultur bis zur Lufthub-Kultur einen schnellen, konsistenten Medienwechsel ermöglichen
  • Die Einlasskanäle ermöglichen ohne Beschädigung des Gewebemodells die Einstellung eines mittleren Füllstands
  • Membranmaterial: PC- oder PET-Material für unterschiedliche optische Anforderungen und Zellsichtbarkeit
  • Mehrere Membranporengrößen für verschiedene Anwendungen: 0.4 μM, 1.0 μm, 3.0μ m, 8.0μ m
  • 12 Streifen/Packung mit je vier Wells
Anwendungen:
Automatisierte In-vitro-Präparation von menschlichem Gewebe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
cellGrade plus
0,4 μm
PC-Membran
Steril
Einsatzstreifen mit Einlassöffnungssystem
12/Packung