Learn More
BRAND™ MARKEPlatten™ Einsatzstreifen mit Einlassöffnungssystem
Erhältlich mit zwei Membranen, PC- oder PET-Membran
Marke: BRAND™ 782871
258.92 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21928" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steril
- CellGrade™ plus Oberfläche
- Mit Einlasskanälen, die von der Eintauchkultur bis zur Lufthub-Kultur einen schnellen, konsistenten Medienwechsel ermöglichen
- Die Einlasskanäle ermöglichen ohne Beschädigung des Gewebemodells die Einstellung eines mittleren Füllstands
- Membranmaterial: PC- oder PET-Material für unterschiedliche optische Anforderungen und Zellsichtbarkeit
- Mehrere Membranporengrößen für verschiedene Anwendungen: 0.4 μM, 1.0 μm, 3.0μ m, 8.0μ m
- 12 Streifen/Packung mit je vier Wells
Anwendungen:
Automatisierte In-vitro-Präparation von menschlichem Gewebe
Spezifikation
Polystyrol | |
cellGrade plus | |
8 μm | |
PET |
Steril | |
Einsatzstreifen mit Einlassöffnungssystem | |
12/Packung |