Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU mit Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung
Der BradyPrinter i7100 Thermotransfer-Tischdrucker für die Industrie eignet sich ideal für Unternehmen, die große Mengen von Etiketten zuverlässig auf vielen unterschiedlichen Materialien drucken möchten.
2030.00 CHF - 2440.00 CHF
Spezifikation
Displaytyp | Farbiger Touchscreen |
---|---|
Print Technology | Thermotransfer |
Breite (metrisch) | 252,00 mm |
Höhe (metrisch) | 288,00 mm |
Tiefe (metrisch) | 460,00 mm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Auflösung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Auflösung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17177011
|
Brady™
306880 |
Mit Brady Workstation LAB Suite | 300 dpi |
2030.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17197011
|
Brady™
306883 |
Mit Abziehfunktion und Brady Workstation LAB Suite | 300 dpi |
2235.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17117021
|
Brady™
306886 |
Mit Brady Workstation LAB Suite | 600 dpi |
2235.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17137021
|
Brady™
306889 |
Mit Abziehfunktion und Brady Workstation LAB Suite | 600 dpi |
2440.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Zielmärkte sind beispielsweise Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Nah- und Fernverkehr und Verkehrsleittechnik, Elektronik, Automobilbranche, Logistik, elektrischer Bereich, Sprach- und Datenkommunikation sowie Labore.
- Er sorgt für präzises Drucken auf Schrumpfschläuchen, Anhängern, Etiketten, Bändern, Kabelkennzeichnungen und vielen anderen Kennzeichnungsprodukten.
- Der Drucker wird mit der Brady Workstation-Suite zur Laborkennzeichnung geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Etiketten beginnen können.
- Diese Suite kombiniert häufig verwendete Software-Apps zum Erstellen von Etiketten für die Laborkennzeichnung.
Spezifikation
Farbiger Touchscreen | |
252,00 mm | |
460,00 mm | |
Monochrom |
Thermotransfer | |
288,00 mm | |
460,00 x 252,00 x 288,00 mm | |
Netzteil |