missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BradyPrinter i7100 - EU mit Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung

Der BradyPrinter i7100 Thermotransfer-Tischdrucker für die Industrie eignet sich ideal für Unternehmen, die große Mengen von Etiketten zuverlässig auf vielen unterschiedlichen Materialien drucken möchten.

Marke:  Brady™ 306880

1849.03 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21918" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17177011

  • 2030.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Industrieller Thermotransfer-Tischdrucker
  • Ideal für Kunden, die zuverlässigen Druck mit hohem Druckvolumen auf vielen unterschiedlichen Materialien in den folgenden Märkten benötigen:
    • Luft-und Raumfahrt
    • Verteidigung und Massenverkehrsmittel
    • Elektronik
    • Automobilindustrie
    • Lieferungen
    • Elektrisch
    • Voice-Datacom
    • LAB
  • Es garantiert präzises Drucken auf Hüllen, Etiketten, Schildern, Bändern, Kabelmarkern und vielem mehr
  • Der Drucker wird mit der Brady Workstation Laboratory Identification Software Suite geliefert, mit der Sie sofort mit dem Entwurf professioneller Etiketten beginnen können
  • Diese Suite kombiniert häufig verwendete Software-Apps zur Erstellung von Labor-Identifikationsetiketten
Spezifikation

Spezifikation

Farbiger Touchscreen
252,00 mm
460,00 mm
Monochrom
EU-Netzkabel, 2 leere Farbbandkerne, ein USB-Kabel, eine Produkt-CD mit dem Treiber, dem Benutzerhandbuch in verschiedenen Sprachen, dem Konfigurations-/Einstellungshandbuch in Englisch, einem gedruckten Benutzerhandbuch in Englisch und Brady Workstation Laboratory ID Suite
300 dpi
Thermotransfer
288,00 mm
460,00 x 252,00 x 288,00 mm
Mit Brady Workstation LAB Suite
300,00 mm/s
Netzteil
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote