missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - EU mit Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung
Der BradyPrinter i7100 Thermotransfer-Tischdrucker für die Industrie eignet sich ideal für Unternehmen, die große Mengen von Etiketten zuverlässig auf vielen unterschiedlichen Materialien drucken möchten.
Marke: Brady™ 306889
2258.15 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21918" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Industrieller Thermotransfer-Tischdrucker
- Ideal für Kunden, die zuverlässigen Druck mit hohem Druckvolumen auf vielen unterschiedlichen Materialien in den folgenden Märkten benötigen:
- Luft-und Raumfahrt
- Verteidigung und Massenverkehrsmittel
- Elektronik
- Automobilindustrie
- Lieferungen
- Elektrisch
- Voice-Datacom
- LAB
- Es garantiert präzises Drucken auf Hüllen, Etiketten, Schildern, Bändern, Kabelmarkern und vielem mehr
- Der Drucker wird mit der Brady Workstation Laboratory Identification Software Suite geliefert, mit der Sie sofort mit dem Entwurf professioneller Etiketten beginnen können
- Diese Suite kombiniert häufig verwendete Software-Apps zur Erstellung von Labor-Identifikationsetiketten
Spezifikation
Farbiger Touchscreen | |
252,00 mm | |
460,00 mm | |
Monochrom | |
Das Peel-and-Present-Modul ist vorinstalliert. Im Lieferumfang enthalten sind ein EU-Netzkabel, 2 leere Bandkerne, ein USB-Kabel, eine Produkt-CD mit dem Treiber, das Benutzerhandbuch in verschiedenen Sprachen, das Konfigurations-/Einstellungshandbuch in Englisch, ein gedrucktes Benutzerhandbuch in Englisch und Brady Workstation Laboratory ID Suite. | |
600 dpi |
Thermotransfer | |
288,00 mm | |
460,00 x 252,00 x 288,00 mm | |
Mit Abziehfunktion und Brady Workstation LAB Suite | |
150,00 mm/s | |
Netzteil |