Learn More
Brady™ BradyPrinter i5300 Etikettendrucker für die Industrie, EU
Den BradyPrinter i5300 Etikettendrucker für die Industrie können Sie problemlos einrichten und im Handumdrehen drucken. Dieser Drucker mit robustem Metallrahmen kann sowohl für hochvolumige als auch stark gemischte Etikettieranwendungen eingesetzt werden.
Marke: Brady™ 151283
Beschreibung
Im BradyPrinter i5300 für die Industrie werden Druckaufträge pausiert, wieder aufgenommen und in einer anpassbaren Druckerwarteschlange mit Überschreibschutz gespeichert
- 600 dpi; präzises Drucken von kleinen Schriften
- Erfordert keine Kalibrierung und keine Anpassung der Einstellungen für Wärme und Geschwindigkeit
- Materialwechsel in 20 Sekunden, Etikettenbreite von 5,08 bis 101,6 mm
- 178-mm-Farbtouchscreen und integrierter automatischer Schneider
- Robuste Bauweise mit Metallrahmen
- Intuitiv und bedienerfreundlich
- EU-Netzkabel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
LCD-Farb-Touchscreen | |
11 in. | |
11 in. | |
15,7 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
Monochrom | |
Indonesisch, Bulgarisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Türkisch | |
i5300. | |
600 dpi | |
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servers 2012, 2012 R2 und 2016 | |
33 lb. | |
Kabel- und Leitungskennzeichnung, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, Labor- und Barcode-Etiketten, allgemeine Kennzeichnung | |
110/240 V |
Direkt thermisch, Thermotransfer | |
285 mm | |
279 mm | |
401 mm | |
Unsteril | |
Drucker, Brady™ Workstation Basic Design Suite, EU-Netzkabel, USB-Kabel, Stift, Reinigungskit, Kurzanleitung, Jump Drive mit Anleitungsvideos und Windows™-Treiber von Drittanbieter | |
512 MB RAM, 195 MB IFFS | |
127 mm/s | |
Verkabelt, Ethernet, USB 2.0, USB Host | |
10°C bis 40°C | |
15 kg | |
2 Jahr | |
I5300-600C-EU |