Learn More
Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker
Etiketten aus Nylongewebe für Thermotransferdrucker
Marke: Brady™ 062365
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit StainerBondz™ extrem chemikalienbeständigem Polyester
- B-481 Material bleibt in Verbindung mit Farbband der R6410-Serie beständig gegen Xylol und andere Chemikalien, die üblicherweise beim Färben von Objektträgern verwendet werden
- Kein Verblassen der Tinte, kein Wölben der Etiketten und kein Verfärben, wodurch die Barcodes unleserlich würden
- Dauerhafter Acrylklebstoff
- Etikett bleibt am Objektträger haften
Spezifikation
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß | |
Etikett | |
Objektträger-Etikett | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker | |
3000/Packung | |
-196 °C° bis 110 °C | |
19.05 mm | |
15,24 mm | |
15,24 mm |
Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
Allgemeine Kennzeichnung, Objektträgerkennzeichnung | |
1 | |
Rechteck | |
0.048 mm | |
1,625 in. | |
0,6 in. | |
25.40 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker > Etikette; 1.625 x 0.60 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur