Learn More
Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker
Etiketten aus Nylongewebe für Thermotransferdrucker
327.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Produkttyp Objektträger-Etikett
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Höhe (angloamerikanisch) Material Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Höhe (angloamerikanisch) Material Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12069857
Unterlagen ansehen
Brady™
062365
3000/Packung 0,6 in. Polyester 1,625 in.
327.00 CHF
1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit StainerBondz™ extrem chemikalienbeständigem Polyester
  • B-481 Material bleibt in Verbindung mit Farbband der R6410-Serie beständig gegen Xylol und andere Chemikalien, die üblicherweise beim Färben von Objektträgern verwendet werden
  • Kein Verblassen der Tinte, kein Wölben der Etiketten und kein Verfärben, wodurch die Barcodes unleserlich würden
  • Dauerhafter Acrylklebstoff
  • Etikett bleibt am Objektträger haften
Spezifikation
Spezifikation
Acryl, Permanent
Matt
Objektträger-Etikett
Weiß
Etikett