Learn More
Brady™ Verriegelung für einpoligen Schutzschalter
Übergrößen-Modell für breitere, dickere Leistungsschutzschalter
129.00 CHF - 136.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Rot |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | OSHA 1910,147 |
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel | 0.28 Zoll |
Durchmesser (metrisch) Bügel | 0,71 cm |
Anzahl Vorhängeschlösser | 1 |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11741346
|
Brady™
065321 |
Übergrößer Trennschalter | N/A | |||||||
15613507
|
Brady™
065321 |
Übergrößer Trennschalter |
136.00 CHF
6 Stück |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Einpolige Schutzschalter, die die meisten einpoligen 227 V-Schutzschalter des Herstellers sperren (schützt nicht die US-amerikanischen Schutzschalter)
- Installiert Quickl— einfach auf dem Unterbrecherschalter
Regelsperre: Für bis zu 0.28 Zoll (0.8 cm) im Durchmesser
Übergrößensperre: Für Trennschalter bis0.88 Durchm. ×2.5In. W (2.2×6.4 cm) und nimmt bis0.28 in. Schäkel auf. (0.8 cm) im Durchmesser
Spezifikation
Rot | |
0.28 Zoll | |
1 |
OSHA 1910,147 | |
0,71 cm |