Learn More
Brady™ Verriegelung für einpoligen Schutzschalter
Übergrößen-Modell für breitere, dickere Leistungsschutzschalter
Marke: Brady™ 065321
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einpolige Schutzschalter, die die meisten einpoligen 227 V-Schutzschalter des Herstellers sperren (schützt nicht die US-amerikanischen Schutzschalter)
- Installiert Quickl— einfach auf dem Unterbrecherschalter
Regelsperre: Für bis zu 0.28 Zoll (0.8 cm) im Durchmesser
Übergrößensperre: Für Trennschalter bis0.88 Durchm. ×2.5In. W (2.2×6.4 cm) und nimmt bis0.28 in. Schäkel auf. (0.8 cm) im Durchmesser
Spezifikation
Übergrößer Trennschalter | |
Rot | |
OSHA 1910,147 | |
0,71 cm | |
Schalter mit 2.25 in. Breite x 0.875 in. Dicke, 480/600 V-Schalter | |
2,2 cm | |
1 | |
2,25 in. |
OVERSIZED BREAKER LOCKOUT PK6 | |
Nylon | |
0.28 Zoll | |
3,8 x 3,75 x 2,5 in. | |
0.875 Zoll | |
Aufspannen | |
6/Packung | |
95,25 mm |