Learn More
Brady™ No Hole Schaltersperre zum Aufklammern
Sperrt die meisten einpoligen Leistungsschalter
86.15 CHF
Spezifikation
Produkttyp Sperrvorrichtung für einpoligen Leitungsschutzschalter
Farbe Rot
Material Nylon
Zertifizierung/Konformität OSHA 1910,147
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,47 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15663507
Unterlagen ansehen
Brady™
065965
Klemmschutz für Trennschalter 6/Pckg.
86.15 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnelle Installation
  • Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9/32 in. (0.8 cm)
  • Passt auch für Schaltzungen wie folgt: 277 V, 21/32 W × 15/32 in. Durchm. (1.7 × 1.2 cm) und 480/660 V, 1 5/8 W × 9/16 in. Durchm. (4.1 × 1.4 cm)
Bestellinformation
Erhältlich in sechs St./Packung
Spezifikation
Spezifikation
Sperrvorrichtung für einpoligen Leitungsschutzschalter
Nylon
0,47 in.
1,2 cm
Klemmschutz für Trennschalter
2,54 cm
Aufspannen
Einzeln
1,9 cm
Rot
OSHA 1910,147
0.28 Zoll
0,71 cm
1 in.
Leisten
1
0,75 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ No Hole Schaltersperre zum Aufklammern