Learn More
Brady™ No Hole Schaltersperre zum Aufklammern
Sperrt die meisten einpoligen Leistungsschalter
Marke:  Brady™ 065965
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15663507
  • 86.15 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Beschreibung
  • Schnelle Installation
  • Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9/32 in. (0.8 cm)
  • Passt auch für Schaltzungen wie folgt: 277 V, 21/32 W × 15/32 in. Durchm. (1.7 × 1.2 cm) und 480/660 V, 1 5/8 W × 9/16 in. Durchm. (4.1 × 1.4 cm)
Bestellinformation
Erhältlich in sechs St./Packung
Spezifikation
Spezifikation
Sperrvorrichtung für einpoligen Leitungsschutzschalter
Nylon
0,47 in.
1,2 cm
Klemmschutz für Trennschalter
2,54 cm
Aufspannen
Einzeln
0,75 in.
Rot
OSHA 1910,147
0.28 Zoll
0,71 cm
1 in.
Leisten
1
6/Pckg.
1,9 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ No Hole Schaltersperre zum Aufklammern > Klemmschutz für Trennschalter, 120/277 V; 6/Packung