Learn More
Brady™ Allgemeine und industrielle BBP33 Etiketten: Zwei pro Reihe
GREENER_CHOICE
Allgemeine und industrielle BBP33 Etiketten (Zwei pro Reihe) aus selbstlaminierendem Polyester- oder Nylongewebe eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
136.00 CHF - 192.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp Acrylic, Permanent
Produkttyp Industrial Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboratory identification
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™33 Printer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Höhe (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Ausführung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Höhe (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Ausführung Preis Menge & Verfügbarkeit  
30041473
Unterlagen ansehen
Brady™
143001
White 1 in. 1 in. Matte
192.00 CHF
1500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13533330
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Brady™
143010
Weiß, Durchsichtig 6,5 in. 1,8 in. Glanz
136.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Drucketiketten für Thermotransferdrucker.
  • RoHS-konform mit 2005/618//EG MCV in Anpassung an RoHS-Richtlinie 2002/95/EG.
  • Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) mit einem permanenten Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 ° C) und empfohlen für die Verwendung in Innenräumen.
  • Selbstlaminierendes Polyester (B-461) mit einem permanenten Acrylklebstoff, guter Druckwischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und hoher Temperaturbeständigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
Acrylic, Permanent
Non-sterile
BBP™33 Printer
-40 to 193°F
Industrial Label
Laboratory identification
1500/Pk.
-40°C to +89.4°C