Learn More
Brady™ Allgemeine und industrielle BBP33 Etiketten: Zwei pro Reihe
Allgemeine und industrielle BBP33 Etiketten (Zwei pro Reihe) aus selbstlaminierendem Polyester- oder Nylongewebe eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
Marke:  Brady™ 143001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30041473
  • 192.00 CHF / 1500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Printable labels for thermal transfer printers.
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC.
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material (B-499) has a permanent acrylic adhesive with a service temperature of -40 to 193° F (-40 to 90° C) and recommended for indoor use.
  • Self-Laminating Polyester (B-461) has a permanent acrylic adhesive , good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance.
Spezifikation
Spezifikation
CSA, RoHS, UL
Acrylic, Permanent
Matte
Industrial Label
Laboratory identification
1500/Pk.
-40°C to +89.4°C
0.0065 in.
1 in.
1 in.
B33-163-499
White
Nylon Cloth
Non-sterile
BBP™33 Printer
-40 to 193°F
80 lb./in.
0.375 x 1 in.
25.4 mm
2.5 cm