Learn More
Brady™ Allgemeine und industrielle BBP33 Etiketten: Zwei pro Reihe
GREENER_CHOICE
Allgemeine und industrielle BBP33 Etiketten (Zwei pro Reihe) aus selbstlaminierendem Polyester- oder Nylongewebe eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
Marke:  Brady™ 143010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13533330
  • 136.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Drucketiketten für Thermotransferdrucker.
  • RoHS-konform mit 2005/618//EG MCV in Anpassung an RoHS-Richtlinie 2002/95/EG.
  • Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) mit einem permanenten Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 ° C) und empfohlen für die Verwendung in Innenräumen.
  • Selbstlaminierendes Polyester (B-461) mit einem permanenten Acrylklebstoff, guter Druckwischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und hoher Temperaturbeständigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
RoHS
Selbstlaminierende Polyesteretiketten für den BBP33 Drucker
Weiß, Durchsichtig
Polyester
Unsteril
BBP™33 Drucker
1500/Packung
-40 bis 193 °F
0,0019 in.
0,375 x 1,8 in.
45,72 mm
6,5 in.
B33-123-461
Acryl, Permanent
Glanz
Etiketten für industrielle Zwecke
Labor-Kennzeichnung
1
LabelMark, MarkWare
-40 bis 89.4 °C
0.048 mm
1,8 in.
9.53 mm
16.5 cm