Learn More
Brady™ Freezerbondz Polyester (B-490) LABXPERT™ Etiketten
Kennzeichnungsetiketten für gefrorene Flächen wie in flüssigem Stickstoff aufbewahrtes Glas und Polypropylen
130.00 CHF
Spezifikation
Beschichtung | Glatt |
---|---|
Farbe | Schwarz, Weiß |
Ausführung | Matt |
Material | Polyester |
Zur Verwendung mit (Geräte) | LabXpert™ Drucker |
Produktcode | Marke | Größe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12809968
|
Brady™
060903 |
1,25 x 0,375 in. | N/A | ||||||
Beschreibung
- Etiketten aus Freezerbondz Polyester für glatte Oberflächen
- Die feuchtigkeitsbeständigen Etiketten eignen sich auch für kalte Witterungsverhältnisse
- Die Original Freezerbondz I Etiketten halten selbst extrem niedrigen Temperaturen stand
- Für LABEXPERT™ Drucker (auch passend für IDXPERT™ Drucker)
- Matte Etiketten in Schwarz auf Weiß
- Geeignet für folgende Umgebungen: Autoklav, Tiefkühlgerät, Warmwasserbäder (100 °C), flüssigen Stickstoff
- Erhältlich in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Druckbereichen
- Druckerkompatibilität: LABXPERT
Der vorgesehene Einsatzbereich des Produkts entspricht nicht der RoHS-Richtlinie
Spezifikation
Glatt | |
Matt | |
LabXpert™ Drucker |
Schwarz, Weiß | |
Polyester |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Freezerbondz Polyester (B-490) LABXPERT™ Etiketten