Learn More
Brady™ Freezerbondz Polyester (B-490) LABXPERT™ Etiketten
Kennzeichnungsetiketten für gefrorene Flächen wie in flüssigem Stickstoff aufbewahrtes Glas und Polypropylen
Marke: Brady™ 060903
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Etiketten aus Freezerbondz Polyester für glatte Oberflächen
- Die feuchtigkeitsbeständigen Etiketten eignen sich auch für kalte Witterungsverhältnisse
- Die Original Freezerbondz I Etiketten halten selbst extrem niedrigen Temperaturen stand
- Für LABEXPERT™ Drucker (auch passend für IDXPERT™ Drucker)
- Matte Etiketten in Schwarz auf Weiß
- Geeignet für folgende Umgebungen: Autoklav, Tiefkühlgerät, Warmwasserbäder (100 °C), flüssigen Stickstoff
- Erhältlich in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Druckbereichen
- Druckerkompatibilität: LABXPERT
Der vorgesehene Einsatzbereich des Produkts entspricht nicht der RoHS-Richtlinie
Spezifikation
FreezerBondz Etiketten für LABXPERT- und IDXPERT-Drucker | |
Glatt | |
Matt | |
Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, laborinterne Identifikation | |
450/Rolle | |
1,25 x 0,375 in. | |
-196 bis +130 °C | |
31,75 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Schwarz, Weiß | |
Polyester | |
LabXpert™ Drucker | |
Rechteck | |
31.750 x 9.530 mm | |
0,053 mm | |
9,53 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Freezerbondz Polyester (B-490) LABXPERT™ Etiketten > Größe:31,750 x 9,530 mm (B x H) (1,25 x 0,375 in.); 450/Rolle
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur