Learn More
Brady™ BBP™ Klebeband aus Vinyl für Innen- und Außeneinsatz
Strapazierfähiges, schrumpfarmes Vinylklebeband mit ultrafestem Kleber
133.00 CHF - 554.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/95/EC |
Beschreibung | Vinylband für den Innen- und Außenbereich für Brady B30-Drucker |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
Beschichtung | Ohne |
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11786635
|
Brady™
142032 |
Gelb | 4 in. | 10,16 cm |
474.00 CHF
1 Stück |
|
|||
11796635
|
Brady™
142033 |
Gelb | 3 in. | 7,62 cm |
423.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11716645
|
Brady™
142035 |
Gelb | 1,125 in. | 2,86 cm |
231.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11706645
|
Brady™
B30C-2250-595-YL |
Gelb | 2,25 in. | 5,72 cm |
336.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11726645
|
Brady™
142036 |
Gelb | 0,5 in. | 12,70 mm |
142.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11776635
|
Brady™
142031 |
Weiß | 0,5 in. | 12,70 mm |
142.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11746635
|
Brady™
B30C-3000-595-WT |
Weiß | 3 in. | 7,62 cm |
423.00 CHF
1 Stück |
|
|||
11756635
|
Brady™
B30C-2250-595-WT |
Weiß | 2,25 in. | 5,72 cm |
366.00 CHF
1 Stück |
|
|||
11766635
|
Brady™
B30C-1125-595-WT |
Weiß | 1,125 in. | 2,86 cm |
259.00 CHF
1 Stück |
|
|||
11706635
|
Brady™
B30C-2250-595-RD |
Rot | 2,25 in. | 5,72 cm |
336.00 CHF
1 Stück |
|
|||
11726635
|
Brady™
142026 |
Rot | 0,5 in. | 12,70 mm |
155.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11736635
|
Brady™
B30C-4000-595-WT |
Weiß | 4 in. | 10,16 cm |
554.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11716635
|
Brady™
142025 |
Rot | 1,125 in. | 2,86 cm |
253.00 CHF
1 Stück |
|
|||
11796625
|
Brady™
B30C-4000-595-RD |
Rot | 4 in. | 10,16 cm |
474.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11746625
|
Brady™
142018 |
Orange | 0,5 in. | 12,70 mm |
133.00 CHF
1 Box |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11726625
|
Brady™
B30C-2250-595-OR |
Orange | 2,25 in. | 5,72 cm |
343.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11736625
|
Brady™
142017 |
Orange | 1,125 in. | 2,86 cm |
239.00 CHF
1 Box |
|
|||
11716625
|
Brady™
142015 |
Orange | 4 in. | 10,16 cm |
549.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11706625
|
Brady™
142014 |
Grau | 0,5 in. | 12,70 mm |
133.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11786615
|
Brady™
B30C-2250-595-GY |
Grau | 2,25 in. | 5,72 cm |
343.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11796615
|
Brady™
B30C-1125-595-GY |
Grau | 1,125 in. | 2,86 cm |
231.00 CHF
1 Stück |
|
|||
11776615
|
Brady™
142011 |
Grau | 4 in. | 10,16 cm |
474.00 CHF
1 Stück |
|
|||
11756615
|
Brady™
142009 |
Grün | 1,125 in. | 2,86 cm |
231.00 CHF
1 Box |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11746615
|
Brady™
142008 |
Grün | 2,25 in. | 5,72 cm |
316.00 CHF
1 Stück |
|
|||
11746495
|
Brady™
142000 |
Durchsichtig | 2,25 in. | 5,72 cm |
316.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11736615
|
Brady™
142007 |
Grün | 4 in. | 10,16 cm |
474.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11766615
|
Brady™
142010 |
Grün | 0,5 in. | 12,70 mm |
145.00 CHF
1 Stück |
|
|||
11736495
|
Brady™
141999 |
Durchsichtig | 4 in. | 10,16 cm |
474.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11766495
|
Brady™
142002 |
Durchsichtig | 0,5 in. | 12,70 mm |
133.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11756495
|
Brady™
142001 |
Durchsichtig | 1,125 in. | 2,86 cm |
213.00 CHF
1 Stück |
|
|||
11786485
|
Brady™
141994 |
Blau | 0,5 in. | 12,70 mm |
142.00 CHF
1 Stück |
|
|||
11746485
|
Brady™
141990 |
Schwarz | 0,5 in. | 12,70 mm |
133.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11766485
|
Brady™
141992 |
Blau | 2,25 in. | 5,72 cm |
396.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11716485
|
Brady™
141987 |
Schwarz | 4 in. | 10,16 cm |
503.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11756485
|
Brady™
141991 |
Blau | 4 in. | 10,16 cm |
518.00 CHF
1 Stück |
|
|||
11726485
|
Brady™
141988 |
Schwarz | 2,25 in. | 5,72 cm |
316.00 CHF
1 Stück |
|
|||
11736485
|
Brady™
141989 |
Schwarz | 1,125 in. | 2,86 cm |
231.00 CHF
1 Stück |
|
|||
11776485
|
Brady™
141993 |
Blau | 1,125 in. | 2,86 cm |
267.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Für unregelmäßige, gekrümmte, raue und stark strukturierte Oberflächen
- Haftet an schwierigen Oberfläche mit schwacher Energie
- Kann bei kalten Temperaturen angewendet werden
- Länge: 30.5 m (100 ft.) pro Rolle
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Vinylband für den Innen- und Außenbereich für Brady B30-Drucker | |
Ohne | |
Vinyl | |
Unsteril | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
1 | |
1 Rolle | |
-40 bis +179,6 °F | |
0,004 in. | |
100 ft. (2,01 m) |
RoHS 2002/95/EC | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz | |
50 Gardner-Einheiten | |
8 bis 10 Jahre | |
Rechteck | |
-40 bis +82 °C | |
0.102 mm | |
30.48 m |