Learn More
Brady™ BBP™ Klebeband aus Vinyl für Innen- und Außeneinsatz
Strapazierfähiges, schrumpfarmes Vinylklebeband mit ultrafestem Kleber
Marke: Brady™ 142033
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für unregelmäßige, gekrümmte, raue und stark strukturierte Oberflächen
- Haftet an schwierigen Oberfläche mit schwacher Energie
- Kann bei kalten Temperaturen angewendet werden
- Länge: 30.5 m (100 ft.) pro Rolle
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
142033 | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Gelb | |
Vinyl | |
Farbiges Etikettenklebeband | |
Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz | |
50 Gardner-Einheiten | |
8 bis 10 Jahre | |
Rechteck | |
-40 bis +82 °C | |
0.102 mm | |
100 ft. (2,01 m) | |
3 in. |
RoHS 2002/95/EC | |
Vinylband für den Innen- und Außenbereich für Brady B30-Drucker | |
Ohne | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
1 | |
1 Rolle | |
-40 bis +179,6 °F | |
0,004 in. | |
100 ft. x 3 in. (30,48 m x 7,62 cm) | |
30.48 m | |
7,62 cm |