Learn More
Brady™ BBP™ Klebeband aus Vinyl für Innen- und Außeneinsatz
Strapazierfähiges, schrumpfarmes Vinylklebeband mit ultrafestem Kleber
Marke:  Brady™ B30C-1125-595-WT
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11766635
  • 259.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für unregelmäßige, gekrümmte, raue und stark strukturierte Oberflächen
  • Haftet an schwierigen Oberfläche mit schwacher Energie
  • Kann bei kalten Temperaturen angewendet werden
  • Länge: 30.5 m (100 ft.) pro Rolle
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
B30C-1125-595-WT
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Weiß
Vinyl
Farbiges Etikettenklebeband
Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz
50 Gardner-Einheiten
8 bis 10 Jahre
Rechteck
-40 bis +179,6 °F
0,004 in.
100 ft. x 1,125 in. (30,48 m x 2,86 cm)
30.48 m
2,86 cm
RoHS 2002/95/EC
Vinylband für den Innen- und Außenbereich für Brady B30-Drucker
Ohne
Glanz
Thermotransfer
Unsteril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
1
1 Rolle
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
-40 bis +82 °C
0.102 mm
100 ft. (2,01 m)
1,125 in.