Learn More
Brady™ BBP™ Druckband für hohe Beanspruchung
BBP™ strapazierfähige Click-Wechselfarbbänder der B30 Serie ermöglichen einfaches Auswechseln des Farbbandes in nur 5 Sekunden. Keine Kalibrierung, kein Gewindedrehen, kein Abfall, keine Probleme und die Tinte zeigt immer in die richtige Richtung!
88.75 CHF - 274.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Drucker-Farbband |
---|---|
Print Technology | Thermotransfer |
Länge (angloamerikanisch) | 200 ft. |
Breite (angloamerikanisch) | 4,3 in. |
Länge (metrisch) | 60,96 m |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11736475
|
Brady™
118085 |
Blau | Für Lösungsmittel- und Kratzfestigkeit |
224.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11726475
|
Brady™
118084 |
Blau | Für Lösungsmittel- und Kratzfestigkeit |
274.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11746475
|
Brady™
118086 |
Grün | Für Lösungsmittel- und Kratzfestigkeit |
224.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11756475
|
Brady™
118087 |
Magenta | Für Lösungsmittel- und Kratzfestigkeit | N/A | ||||||
11766475
|
Brady™
118088 |
Orange | Für Lösungsmittel- und Kratzfestigkeit |
224.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11796475
|
Brady™
118091 |
Gelb | Für Lösungsmittel- und Kratzfestigkeit; für den Druck von gelb auf weiß |
224.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11776475
|
Brady™
118089 |
Rot | Für Lösungsmittel- und Kratzfestigkeit |
224.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11786475
|
Brady™
118090 |
Weiß | Für Lösungsmittel- und Kratzfestigkeit |
273.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11706485
|
Brady™
118094 |
Blau | Für Abstriche, Chemikalien- und Umweltbeständigkeit |
104.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13513310
|
Brady™
118093 |
Blau | Für Lösungsmittel- und Kratzfestigkeit, halogenfrei, Erhöhte Etiketten als Ersatz für Gravurschilder |
105.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15783539
|
Brady™
118097 |
Weiß | Für Lösungsmittel- und Kratzfestigkeit, hohe Hitzebeständigkeit |
88.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett.
- Click-Wechselfarbbänder für schnelles und einfaches Auswechseln des Materials. Die halogenfreie Harzrezeptur der R6000 Serie bietet ausgezeichnete Lösungsmittel-, Kratz- und Hitzebeständigkeit.
- Bänder der R4300 Serie haben eine hohe Umweltbeständigkeit gegen Verschmieren und Chemikalien.
- Die Harzrezeptur der R4400 Serie bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kratzer und hohe Temperaturen, wenn sie auf das entsprechende Etikettenmaterial gedruckt wird.
- Bänder der R10000 Serie basieren auf einer Harzrezeptur, die für ein ausgezeichnetes Bild mit hervorragender Lösungsmittel- und Kratzfestigkeit sorgt.
Spezifikation
Drucker-Farbband | |
200 ft. | |
60,96 m |
Thermotransfer | |
4,3 in. | |
110 mm |