Learn More
Brady™ BBP™ Druckband für hohe Beanspruchung
BBP™ strapazierfähige Click-Wechselfarbbänder der B30 Serie ermöglichen einfaches Auswechseln des Farbbandes in nur 5 Sekunden. Keine Kalibrierung, kein Gewindedrehen, kein Abfall, keine Probleme und die Tinte zeigt immer in die richtige Richtung!
Marke:  Brady™ 118086
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11746475
  • 224.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett.
  • Click-Wechselfarbbänder für schnelles und einfaches Auswechseln des Materials. Die halogenfreie Harzrezeptur der R6000 Serie bietet ausgezeichnete Lösungsmittel-, Kratz- und Hitzebeständigkeit.
  • Bänder der R4300 Serie haben eine hohe Umweltbeständigkeit gegen Verschmieren und Chemikalien.
  • Die Harzrezeptur der R4400 Serie bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kratzer und hohe Temperaturen, wenn sie auf das entsprechende Etikettenmaterial gedruckt wird.
  • Bänder der R10000 Serie basieren auf einer Harzrezeptur, die für ein ausgezeichnetes Bild mit hervorragender Lösungsmittel- und Kratzfestigkeit sorgt.
Spezifikation
Spezifikation
Drucker-Farbband
BBP30 Etikettendrucker, BBP31 Schilder- und Etikettendrucker, BBP33 Etikettendrucker, BBP35 Multi-Color Schilder- und Etikettendrucker, BBP37 Color & Cut Schilder- und Etikettendrucker
Thermotransfer
4,3 in.
110 mm
Hochleistungs-Farbband für BBP3x-Drucker, grün
0,5 lb.
Für Lösungsmittel- und Kratzfestigkeit
B30-R10000-GN
Grün
Harz
200 ft.
60,96 m
Unsteril
Farbband
0,22 kg
Je 1
Name des Produkts
Brady™ BBP™ Druckband für hohe Beanspruchung > Grün; BBP31-Drucker; 4.33 Zoll x 200 Fuß