Learn More
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Trapezoid Holes
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Trapezoid Holes are constructed of stainless steel for durability and suitable for use with Cross Beater Mill SK 300.
216.00 CHF - 235.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Trapezoid holes |
---|---|
Typ | Sieb |
Material | Stainless Steel |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Cross Beater Mill SK 300 |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15690525
|
Retsch™
024070098 |
120 μm |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15839254
|
Retsch™
02.407.0099 |
200 μm |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15606455
|
Retsch™
02.407.0100 |
250 μm |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15859264
|
Retsch™
02.407.0121 |
350 μm |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15849254
|
Retsch™
02.407.0101 |
500 μm |
235.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15859254
|
Retsch™
02.407.0102 |
750 μm |
235.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15869254
|
Retsch™
02.407.0103 |
1 mm |
235.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15879254
|
Retsch™
02.407.0104 |
1.50 mm |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15889254
|
Retsch™
02.407.0105 |
2.00 mm |
235.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Stainless steel
- Trapezoid holes
- For use with cross beater
Spezifikation
Trapezoid holes | |
Sieb | |
Stainless Steel | |
Cross Beater Mill SK 300 |