Learn More
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Trapezoid Holes
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Trapezoid Holes are constructed of stainless steel for durability and suitable for use with Cross Beater Mill SK 300.
Marke:  Retsch™ 024070098
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15690525
  • 216.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stainless steel
  • Trapezoid holes
  • For use with cross beater
Spezifikation
Spezifikation
Trapezoid holes
Sieb
Cross Beater Mill SK 300
120 μm
Stainless Steel