Learn More
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Trapezoid Holes
Retsch™ Bottom Sieves SK 300 with Trapezoid Holes are constructed of stainless steel for durability and suitable for use with Cross Beater Mill SK 300.
Marke: Retsch™ 02.407.0101
217.55 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stainless steel
- Trapezoid holes
- For use with cross beater
Spezifikation
Trapezoid holes | |
Sieb | |
Cross Beater Mill SK 300 |
500 μm | |
Stainless Steel |