Learn More
Corning™ Bottle Top Dispenser (BTD) PTFE Plunger
PTFE plunger for BTD and dispensing reagents
34.09 CHF - 88.64 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensieren organischer und anorganischer Flüssigkeiten |
---|---|
Enthält | Vier Adapter |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16802110
|
Corning™
6861 |
2,5 mL |
34.09 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16812110
|
Corning™
6862 |
5 mL |
37.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16822110
|
Corning™
6863 |
10 mL |
44.32 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16832110
|
Corning™
6864 |
25 mL |
55.69 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16842110
|
Corning™
6865 |
50 mL |
70.46 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16852110
|
Corning™
6866 |
100 mL |
88.64 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Specialized airpurging and closed circuit system ensures no loss of reagent during dispensing, as well as when the device is not in use
- Comes with four adapters with different diameters for universal use with multiple bottle sizes
- Telescopic suction tube can be adjusted smoothly to different bottle heights
- Calibration tool allows easy in-lab calibration with built-in recalibration mechanism to ensure the highest reproducibility during the dispenser’s long life cycle
- Every dispenser is individually tested and delivered with a certificate of performance
- For dispensing organic and inorganic liquids
Spezifikation
Dispensieren organischer und anorganischer Flüssigkeiten | |
Vier Adapter |