Learn More
Corning™ Bottle Top Dispenser (BTD) PTFE Plunger
PTFE plunger for BTD and dispensing reagents
Marca:  Corning™ 6864
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16832110
  • 55.69 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ein spezielles Luftspülsystem und ein geschlossenes System sorgen dafür, dass während des Dispensierens und der Nichtverwendung des Geräts kein Reagenz verloren geht
  • Im Lieferumfang sind vier Adapter mit unterschiedlichen Durchmessern für den universellen Einsatz mit mehreren Flaschengrößen enthalten
  • Das Teleskopsaugrohr kann problemlos an die Höhen verschiedener Flaschen angepasst werden
  • Das Kalibrierwerkzeug mit dem integrierten Neukalibrierungsmechanismus ermöglicht eine einfache Kalibrierung im Labor, womit die höchste Reproduzierbarkeit während der langen Lebensdauer des Spenders gewährleistet wird
  • Jeder Spender wird einzeln getestet und mit einem Leistungszertifikat ausgeliefert
  • Nutzt folgende Techniken:
    • Zum Dispensieren organischer und anorganischer Flüssigkeiten
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Specifica
    Specifica
    25 mL
    Dispensieren organischer und anorganischer Flüssigkeiten
    Vier Adapter
    Suggerimenti di prodotto
    Suggerimenti di prodotto
    Videos
    SDS
    Documenti
    Documenti
    Certificati
    Offerte speciali
    Offerte speciali