Learn More
Socorex™ Flaschenaufsatzdispenser, Modell 530
580.00 CHF - 677.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 8655 |
Modell | 530 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13598290
|
Socorex™
530.100 |
10 bis 100 ml |
677.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13578290
|
Socorex™
530.050 |
5 bis 50 ml |
580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
Flaschenaufsatz-Dispenser | |
Autoklavierbar | |
EN ISO 8655 | |
530 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Flaschenaufsatzdispenser, Modell 530