Learn More
Socorex™ Calibrex, Flasche
Diese universellen Flaschenaufsatzdispensern sind aus chemisch inerten Kontaktkomponenten für eine breite chemische Beständigkeit hergestellt und für die meisten Laborreagenzien geeignet. Socorex™ Caliberx™ Universal-Flaschenaufsatzdispenser 520 sind einfach zu verwenden und zu warten.
354.00 CHF - 477.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Calibrex, Flasche |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Präzision | <0.5 % -<0.1 % |
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Präzision | Schritten | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Präzision | Schritten | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10586712
|
Socorex™
520.010 |
<±1.5 % -<±0.6 % | <0.5 % -<0.1 % | 0,25 ml | 1 bis 10 ml |
477.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10656351
|
Socorex™
520.005 |
<±2.0 % -<±0.6 % | <0.5 % -<0.1 % | 0,1 mL | 1 bis 5 ml |
354.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Einstellbarer Mengendispenser.
- Chemikalienbeständig.
- Sanfte, mühelose Aktivierung.
- Das Basisgewinde passt in einen 32 mm-Flaschenhals.
- Im Lieferumfang sind3 Adapter (PP-Material) für Flaschenhals-Durchmesser von 28, 40 und 45 mm enthalten.
- Kennzeichnung durch Farbcodierung.
- Chemische Kompatibilität mit QR-Codes
- Schnelle, zuverlässige und anwenderfreundliche Volumeneinstellung:
- Schnelle und präzise Einhandeinstellung.
- Ein effizienter Klick-Stopp-Mechanismus verhindert unerwünschte Änderungen.
- Das große Display ist leicht abzulesen; das Fenster passt sich an die gewünschte Seite des Gerätegehäuses an.
- Jeder Schritt auf der zylindrischen Nocke ist vorkalibriert und entspricht einer Teilung auf der Volumengraduierung.
- Das Gerät lässt sich um 360° drehen und somit oben auf der Flasche angemessen positionieren.
- Der Lufteinlass kann vergrößert werden, um Platz für einen Luer-Membranfilter zu erhalten, wenn eine bestehende Luftverschmutzung ein Problem darstellt.
- Werkseitig kalibriert und im Labor problemlos neu kalibriert.
- Demontage/Wiedermontage ohne Hilfsmittel.
- Autoklavierbar bei 121 °C/250 °F
Spezifikation
Calibrex, Flasche | |
Autoklavierbar | |
<0.5 % -<0.1 % |