Learn More
Tocris Bioscience™ Bosentan
High affinity dual ETA and ETB receptor antagonist;orally bioavailable
127.00 CHF - 441.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Antagonist
Zielproteine Non-selective Endothelin Receptor
CAS 147536-97-8
Summenformel C27H29N5O6S
Formelmasse 551.61g/mol
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18758606
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
6232/10
10 mg
127.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18706158
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
6232/50
50 mg
441.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 14-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
High affinity dual ETA and ETB receptor antagonist (Ki values are 4.7 and 95 nM for ETA and ETB, respectively). Inhibits ET-1 induced contraction of isolated rat aorta and sarafotoxin S6C-induced contraction of rat trachea in vitro. Orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
Antagonist
147536-97-8
551.61g/mol
Non-selective Endothelin Receptor Antagonists
Non-selective Endothelin Receptor
C27H29N5O6S
Bei 4 °C lagern
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Bosentan