Learn More
Tocris Bioscience™ Bosentan
High affinity dual ETA and ETB receptor antagonist;orally bioavailable
Marke: Tocris Bioscience™ 6232/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bosentan is a high affinity dual ETA and ETB receptor antagonist (Ki values are 4.7 and 95 nM for ETA and ETB, respectively). Inhibits ET-1 induced contraction of isolated rat aorta and sarafotoxin S6C -induced contraction of rat trachea in vitro. Orally bioavailable.Spezifikation
Antagonist | |
147536-97-8 | |
551.61g/mol | |
Non-selective Endothelin Receptor Antagonists |
Non-selective Endothelin Receptor | |
C27H29N5O6S | |
Bei 4 °C lagern | |
10 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur