Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Trichter, mit kurzem Stiel
Ein Trichter ermöglicht ein sauberes Umfüllen und Filtrieren von Flüssigkeiten.
Marke:  DWK Life Sciences 213512805
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11736153
  • 171.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden.
  • Mit kurzem Stiel
  • Aufgrund seiner Form gut für Flüssig-Fest-Filtration unter Verwedung eines Filterpapieres anwendbar
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
45 mm
Autoklavierbar
10 St./Packung
Boro 3.3
Dekantieren und Filtrieren von Flüssigkeiten; Verschütten von Substanzen wird vermieden; Filtern
Nicht nach DIN ISO.
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Trichter, mit kurzem Stiel > Durchmesser: 45 mm